missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Cyan-2-(3-methyl-2-pyridyl)-4-phenylthiazol, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15404116
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
15404116 5 g 5 Gramm
15494106 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15404116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58281.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1858241-97-0
Summenformel C16H11N3S
Molekulargewicht (g/mol) 277.345
MDL-Nummer MFCD22682957
InChI-Schlüssel GNCHRPZBZFYZAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methylpyridin-2-yl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile, 5-cyano-2-3-methyl-2-pyridyl-4-phenylthiazole
PubChem CID 98000062
IUPAC-Name 2-(3-Methylpyridin-2-yl)-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carbonitril
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C2=NC(=C(S2)C#N)C3=CC=CC=C3

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 5-Cyano-2-(3-methyl-2-pyridyl)-4-phenylthiazole
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 277.34
Reinheit (%) 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.