accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1858241-97-0

CH3NNSN

CAS RN 1858241-97-0

IUPAC Name: 2-(3-methylpyridin-2-yl)-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Synonyme: 2-(3-methylpyridin-2-yl)-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 277.35
Summenformel: C16H11N3S
InChi Key: GNCHRPZBZFYZAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(N=CC=C1)C1=NC(=C(S1)C#N)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern