missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30003659
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003659 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26233550MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 96300-88-8
Summenformel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
Synonym 2-Pyridinemethanol, 4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyridinemethanol, 4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-Hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
IUPAC-Name (4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol;hydrochloride
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CO)c1C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3;/h4,11H,5H2,1-3H3;1H
Formelmasse 203.0713
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.