CAS RN 96300-88-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC
CAS: 96300-88-8 Summenformel: C9 H13 N O2 . Cl H Molekulargewicht (g/mol): 203.67 Synonym: 2-Pyridinemethanol, 4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1),2-Pyridinemethanol, 4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI),2-Hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride IUPAC-Name: (4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol;hydrochloride SMILES: Cl.COc1c(C)cnc(CO)c1C