Learn More
Heidolph™ 4 l-Heat-On Block für Rundkolben
Artikelnummer. 15845421 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
260 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
15845421 260 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15845421 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5058007800
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Heat-On Block eignet sich für Anwendungen, bei denen ein Rundkolben erwärmt werden muss.
  • Um mit einem Temperaturfühler genau zu messen, befindet sich auf einer Seite des Heat-On Aufsatzes eine kleine Bohrung.
  • Für einen komfortablen und sicheren Transport der Heat-On Aufsätze – insbesondere im heißen Zustand – sind optionale Sicherheitsgriffe separat erhältlich.
  • Für eine effiziente Reaktion ohne Medienverlust wird empfohlen, Lösungsmittelvolumen bis 2 l zu verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) 4 l-Rundkolben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizbare Glasware
Temperatur (metrisch) 260 °C