Learn More
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7FN2/c1-2-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3 |
| Formelmasse | 126.0593 |