CAS RN 137234-88-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine, TRC
CAS: 137234-88-9 Summenformel: C6H7FN2 Molekulargewicht (g/mol): 126.13 Synonym: 4-Ethyl-5-fluoropyrimidine IUPAC-Name: 4-ethyl-5-fluoropyrimidine SMILES: CCc1ncncc1F