Learn More
4-Cyan-3-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477346
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477346 250 mg 250 Milligramm
15467346 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62377.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870238-67-8
Summenformel C13H15BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.08
MDL-Nummer MFCD16996321
InChI-Schlüssel DMJGKVYFBOCENL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, amtb812, 2-4-cyano-3-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1.3.2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 51350951
IUPAC-Name 2-Fluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Beilstein 14562802
Formelmasse 247.07
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest