accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 870238-67-8

BOOH3CCH3H3CH3CNF

CAS RN 870238-67-8

IUPAC Name: 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Synonyme: 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 247.08
Summenformel: C13H15BFNO2
InChi Key: DMJGKVYFBOCENL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern