Learn More
4-Acetamido-2-Methylbenzonitril, 97 %
Artikelnummer. 11352779
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352779 5 g 5 Gramm
11362779 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27686.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321162-59-8
Summenformel C10H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD02258877
InChI-Schlüssel SRCREJLHAPEANJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-2-methylbenzonitrile, n-4-cyano-3-methylphenyl acetamide, 4'-cyano-3'-methylacetanilide, acmc-20amqe, 4-acetamido-2-methyl benzonitrile, 2-methyl-4-acetylamino benzonitrile, acetamide,n-4-cyano-3-methylphenyl
PubChem CID 2737380
IUPAC-Name N-(4-cyan-3-methylphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamido-2-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 97%