accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 321162-59-8

CH3NHOCH3N

CAS RN 321162-59-8

IUPAC Name: N-(4-cyano-3-methylphenyl)acetamide
Synonyme: N-(4-cyano-3-methylphenyl)acetamide
Molekulargewicht (g/mol): 174.2
Summenformel: C10H10N2O
InChi Key: SRCREJLHAPEANJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern