Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle
4-20mA current loop interface Temperature controller, actual value
Marke:  Memmert™ ICO240V3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17150005
  • 228.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Temperaturregler
  • Istwert; 0 bis +70 °C = 4 bis 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
ICO240
Temperaturregler
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle > ICO240