Learn More
Thermo Scientific™ 316-Edelstahl-Kapillarschlauch für HPLC auf 5-Foot-Rollen
Verwenden Sie sofort einsetzbare, gereinigte, polierte und passivierte Thermo Scientific™ 316-Edelstahl-Kapillarschläuche für HPLC.
Marke: Thermo Scientific™ U-108
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Benachrichtigungen:
Nicht für biologische Proben empfohlen. Raue Innenoberfläche kann zu Probenverschleppung führen. Einigermaßen flexibel, funktioniert aber mit minimalem Verbiegen am besten
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ 316- Edelstahl-Kapillarschläuche für Ultrahochdruck-Anwendungen. Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen gewährleisten Verbindungen mit minimalem Totvolumen. Sie sind gereinigt, poliert, passiviert und so für den sofortigen Einsatz bereit. Diese Schläuche sind nicht für biologische Proben empfohlen.
- Geeignet für Ultrahochdruck-Anwendungen
- Breite chemische Kompatibilität
Spezifikation
HPLC | |
Innendurchmesser 0,007 Zoll; Länge 5 Fuß | |
0,007 in. | |
5 ft | |
Edelstahl |
Kapillarschlauch | |
HPLC | |
0,18 mm | |
1,524 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.