Learn More
Thermo Scientific™ 316-Edelstahl-Kapillarschlauch für HPLC auf 5-Foot-Rollen
Verwenden Sie sofort einsetzbare, gereinigte, polierte und passivierte Thermo Scientific™ 316-Edelstahl-Kapillarschläuche für HPLC.
38.58 CHF - 185.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | HPLC |
---|---|
Typ | Kapillarschlauch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft |
Gesamtlänge (metrisch) | 1,524 m |
Benachrichtigungen:
Nicht für biologische Proben empfohlen. Raue Innenoberfläche kann zu Probenverschleppung führen. Einigermaßen flexibel, funktioniert aber mit minimalem Verbiegen am besten
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10147714
|
Thermo Scientific™
U-105 |
ID 0,020 Zoll; Länge 5 Fuß |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10488294
|
Thermo Scientific™
U-106 |
Innendurchmesser 0,010 Zoll; Länge 5 Fuß |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10107764
|
Thermo Scientific™
U-107 |
0,030 Zoll Innendurchmesser; 5 Fuß Länge |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10446754
|
Thermo Scientific™
U-108 |
Innendurchmesser 0,007 Zoll; Länge 5 Fuß |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10649865
|
Thermo Scientific™
U-144 |
Innendurchmesser 0,040 Zoll; Länge 5 Fuß |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10575805
|
Thermo Scientific™
U-151 |
Innendurchmesser 0,046 Zoll; Länge 5 Fuß |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10712424
|
Thermo Scientific™
U-158 |
Innendurchmesser 0,005 Zoll; Länge 5 Fuß |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ 316- Edelstahl-Kapillarschläuche für Ultrahochdruck-Anwendungen. Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen gewährleisten Verbindungen mit minimalem Totvolumen. Sie sind gereinigt, poliert, passiviert und so für den sofortigen Einsatz bereit. Diese Schläuche sind nicht für biologische Proben empfohlen.
- Geeignet für Ultrahochdruck-Anwendungen
- Breite chemische Kompatibilität
Spezifikation
HPLC | |
HPLC | |
1,524 m |
Kapillarschlauch | |
5 ft | |
Edelstahl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.