missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BAF53A Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30504480 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30504480 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30504480 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338142MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

BAF53A Polyclonal antibody specifically detects BAF53A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BAF53A
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias actin-like 6A, actin-like protein 6A, actin-related protein 4,53 kDa BRG1-associated factor A, Actin-related protein Baf53a, Actl6, Arp4, ArpNbeta, BAF complex 53 kDa subunit, Baf53a, BAF53AACTL6, BAF53MGC5382, BRG1-associated factor 53A, hArpN beta, INO80 complex subunit K, INO80KARPN-BETA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-120 of human BAF53A (NP_004292.1).,, Sequence:, EDCPKVDFPTAIGMVVERDDGSTLMEIDGDKGKQGGPTYYIDTNALRVPRENMEAISPLKNGMVEDWDSFQAILDHTYKMHVKSEASLHPV
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Extracellular Matrix
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 86
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.