Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete leichte Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl
Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit leichter PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01128kg
Beschreibung
- Widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal für die Verwendung mit einer breiten Palette von Verbindungen
- Ideal für Biologie, Mikrobiologie und pharmazeutische Anwendungen
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich
- Ein Ende flach, anderes Ende im Winkel 45°
- Länge = 150 mm
- Blattbreite = 8 mm
- Mittlere Zylinderdurchmesser 2.95 mm – 'leicht‘
Spezifikation
Je 1 | |
Spatel | |
8 mm | |
Edelstahl |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
-195°bis +260 °C | |
200 mm |