Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete leichte Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl
Die Edelstahlspatel mit PTFE-Beschichtung gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Edelstahlspatel mit leichter PTFE-Beschichtung eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
7.20 CHF - 16.50 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Beschichtung | PTFE Xylan™ |
Produkttyp | Spatel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie |
Breite (metrisch) Sägeblatt | 8 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11553502
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11543502
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Widerstandsfähig gegen Beschädigungen durch Kontakt mit kochendem Wasser, Säuren, Basen und den meisten Lösungsmitteln
- Ideal für die Verwendung mit einer breiten Palette von Verbindungen
- Ideal für Biologie, Mikrobiologie und pharmazeutische Anwendungen
- Weit verbreitet, robust und erschwinglich
- Ein Ende flach, anderes Ende im Winkel 45°
- Länge = 150 mm
- Blattbreite = 8 mm
- Mittlere Zylinderdurchmesser 2.95 mm – 'leicht‘
Spezifikation
Je 1 | |
Spatel | |
8 mm | |
Edelstahl |
PTFE Xylan™ | |
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie | |
-195°bis +260 °C |