Learn More
3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430581
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11430581
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20084.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Trifluoromethoxy)benzoylchlorid ist ein wichtiges Rohmaterial und ein Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86270-03-3
Summenformel C8H4ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.563
MDL-Nummer MFCD00061268
InChI-Schlüssel MGKIOAXLPYJSMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy benzoyl chloride, m-trifluoromethoxybenzoyl chloride, m-trifluoromethoxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, benzoylchloride, 3-trifluoromethoxy, ksc450s6d, m-trifluoromethoxybenzoylchloride, 3-trifluoromethoxy benzoylchloride, 3-trifluoromethyloxy benzoyl chloride
PubChem CID 522854
IUPAC-Name 3-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Brechungsindex 1.467
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 7006050
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 224.57
Reinheit (%) 97%