accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 86270-03-3

FFFOClO

CAS RN 86270-03-3

IUPAC Name: 3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Synonyme: 3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 224.56
Summenformel: C8H4ClF3O2
InChi Key: MGKIOAXLPYJSMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=CC=CC(=C1)C(Cl)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern