Learn More
Masterflex™ 3-Stoppschläuche, PharMed Ismaprene
Ideal für pharmazeutische, medizinische und Lebensmittelanwendungen.
Marke: Masterflex™ 95714-34
Additional Details : Gewicht : 0.04536kg
Beschreibung
- Empfohlen für Zellkulturen und Gewebe.
- Ideal für Produktionsfiltration, Fermentation und Bioreaktor-Prozesslinien.
- Sehr lange Lebensdauer.
- Ungiftig und nicht hämolytisch.
- Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung.
- Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
- Geringe Partikelspallation.
- Mehrfach autoklavierbar.
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
- Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
Spezifikation
FDA 21 CFR 177.2600; US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51) | |
Ja | |
PharMed Ismaprene | |
− 60 °C | |
Säuren:Gut, Laugen:Gut, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Nicht empfohlen, Vakuum:Hervorragend, Viskose Medien:Gut, Sterile Medien:Hervorragend | |
Autoclaveable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C (250°F). Gas sterilization with ethylene oxide. Sterilization with radiation up to 2.5 mrad. Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing. | |
135 °C |
Gelb-Gelb | |
Innendurchmesser1,42 mm | |
400 mm | |
12/Packung | |
Innendurchmesser1,42 mm | |
Beige |