Learn More
Masterflex™ 3-Stoppschläuche, PharMed Ismaprene
Click to view available options
Schlauchgröße:
ID 2.54 mm
Innendurchmesser1,42 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Empfohlen für Zellkulturen und Gewebe.
- Ideal für Produktionsfiltration, Fermentation und Bioreaktor-Prozesslinien.
- Sehr lange Lebensdauer.
- Ungiftig und nicht hämolytisch.
- Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung.
- Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
- Geringe Partikelspallation.
- Mehrfach autoklavierbar.
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
- Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600; US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51) |
| Farbcode | Purple-Orange |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.54 mm |
| Material | PharMed Ismaprene |
| Gesamtlänge (metrisch) | 400 mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | - 60 °C |
| Verpackungsmenge | 6/Pk |
| Resistenzeigenschaften | Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Not rec., Vacuum: Excellent, Viscous media: Good, Sterile media: Excellent |
| Schlauchgröße | ID 2.54 mm |
| Mehr anzeigen |