Learn More
Bochem™ 3-Finger-Retortenklemme
Bochem™ 3-Finger-Retortenklemme mit Edelstahlkonstruktion und silikonbeschichteten Fingern.
Marke:  Bochem™ 5420
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10084950
  • 177.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-11-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • 3-Finger
  • Silikonbeschichtete Finger
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl 18/10
190 mm
3 Finger
12 mm
0 bis 120 mm