Learn More
Bochem™ 3-Finger-Retortenklemme
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
0 bis 120 mm
0 bis 80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- 3-Finger
- Silikonbeschichtete Finger
Spezifikation
Spezifikation
| Material | 18/10 Edelstahl, Silikon |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Größe (metrisch) Griff | 0 bis 80 mm |
| Jaw Type | 3-armig |