Learn More
3-Phenylpropionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312536
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312536 10 g -
11322536 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06483.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 645-59-0 | C9H9N | 131.178 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-59-0
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.178
MDL-Nummer MFCD00001961
InChI-Schlüssel ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
PubChem CID 12581
ChEBI CHEBI:85426
IUPAC-Name 3-Phenylpropannitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropionitrile
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.008
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 636348
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 98%