accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 645-59-0

N

CAS RN 645-59-0

IUPAC Name: 3-phenylpropanenitrile
Synonyme: benzylacetonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 131.18
Summenformel: C9H9N
InChi Key: ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCCC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)