missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Pentafluorthio)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15477477
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477477 1 g 1 Gramm
15487477 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15477477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35190.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2993-22-8 | C6H6F5NS | 219.17 g/mol

Reduction of pentafluoroaniline (PFA) leads to rapid fluoride elimination to form the aminotetrafluorophenyl radical. Homolytic reactions of perfluoroaromatic compounds(Formation of pentafluorophenyl radicals from pentafluoroaniline, and their reactions with aromatic compounds).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Die Reduktion von Pentafluoroanilin (PFA) führt zu einer schnellen Fluoridausscheidung, sodass das Aminotetrafluorphenyl-Radikal gebildet wird. Homolytische Reaktionen von perfluoraromatischen Verbindungen (Bildung von Pentafluorophenylradikalen aus Pentafluoroanilin und deren Reaktionen mit aromatischen Verbindungen).

Löslichkeit
Löslich in Methanol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Im Kühlschrank lagern Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2993-22-8
Summenformel C6H6F5NS
Molekulargewicht (g/mol) 219.17
MDL-Nummer MFCD00674199
InChI-Schlüssel NUFLICUHOXHWER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylsulfur pentafluoride, 3-pentafluorothio aniline, 3-pentafluorosulfanyl aniline, 3-aminophenylsulphur pentafluoride, sulfur, 3-aminophenyl pentafluoro-, oc-6-21-9ci, 3-pentafluoro-??-sulfanyl aniline, acmc-1cou4, 3-pentafluorosulfanylaniline, 3-pentafluorosulphanylaniline, 3-pentafluorosulfur aniline
PubChem CID 2779188
IUPAC-Name 3-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)aniline
SMILES NC1=CC(=CC=C1)S(F)(F)(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(Pentafluorothio)aniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 218.17
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.