accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2993-22-8

SFFFFFH2N

CAS RN 2993-22-8

IUPAC Name: 3-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)aniline
Synonyme: 3-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol): 219.17
Summenformel: C6H6F5NS
InChi Key: NUFLICUHOXHWER-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(=CC=C1)S(F)(F)(F)(F)F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern