Learn More
3-Nonanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498707
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498707 25 g 25 Gramm
11408717 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19878.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 925-78-0 | C9H18O | 142.242 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 925-78-0
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00009541
InChI-Schlüssel IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nonanone, ethyl hexyl ketone, ethyl n-hexyl ketone, n-hexyl ethyl ketone, unii-00c380uhnl, 3-nonanone natural, fema no. 3440, acmc-209rga, octanone, methyl-9ci
PubChem CID 61235
IUPAC-Name Nonan-3-on
SMILES CCCCCCC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nonanone
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 0.825
Siedepunkt 187°C to 188°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.42
Menge 25 g
Beilstein 1700447
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%