CAS RN 925-78-0
CAS RN 925-78-0
IUPAC Name:
nonan-3-one
Synonyme:
3-nonanone
Molekulargewicht (g/mol):
142.24
Summenformel:
C9H18O
InChi Key:
IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCC(=O)CC
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Nonanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 925-78-0 Summenformel: C9H18O Molekulargewicht (g/mol): 142.242 MDL-Nummer: MFCD00009541 InChI-Schlüssel: IYTXKIXETAELAV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-nonanone,ethyl hexyl ketone,ethyl n-hexyl ketone,n-hexyl ethyl ketone,unii-00c380uhnl,3-nonanone natural,fema no. 3440,acmc-209rga,octanone, methyl-9ci PubChem CID: 61235 IUPAC-Name: Nonan-3-on SMILES: CCCCCCC(=O)CC