missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methylpentyl Chloroformate, TRC

Artikelnummer. 30007987
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007987 5 g 5 Gramm
30005108 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007987 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3247255G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1215109-09-3
Summenformel C7H13ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.63
Synonym Carbonochloridic Acid 3-Methylpentyl Ester
SMILES ClC(OCCC(C)CC)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methylpentyl Chloroformate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-6(2)4-5-10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
Formelmasse 164.0604
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.