CAS RN 1215109-09-3
CAS RN 1215109-09-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Methylpentyl Chloroformate, TRC
CAS: 1215109-09-3 Summenformel: C7H13ClO2 Molekulargewicht (g/mol): 164.63 Synonym: Carbonochloridic Acid 3-Methylpentyl Ester SMILES: ClC(OCCC(C)CC)=O