Learn More
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 15466867
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15466867
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33970.03
Request Bulk or Custom Formats
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 618 41 11 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 945003-38-3
Molecular Formula C9H7F3O2
Molecular Weight (g/mol) 204.148
MDL Number MFCD11110997
InChI Key XIRCMFYUQKUYJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-methoxy-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 17964170
IUPAC Name 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=O)C(F)(F)F
Spécification
Refractive Index 1.488
Quantity 1 g
Sensitivity Air sensitive
Formula Weight 204.15
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis