Learn More
3-Isocyanatobenzoylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11392847
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392847 5 g 5 Gramm
11382847 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16002.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5180-79-0
Summenformel C8H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.58
MDL-Nummer MFCD00013864
InChI-Schlüssel WBLVOWAHPPPNLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1awgk, 3-isocyanatobenzoylchloride, benzoyl chloride,3-isocyanato, 3-isocyanatobenzoic acid chloride, 3-isocyanatobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-isocyanato-9ci
PubChem CID 5214895
IUPAC-Name 3-Isocyanatobenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isocyanatobenzoyl chloride
Dichte 1.333
Siedepunkt 91°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.579
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2090273
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 181.58
Reinheit (%) 97%