accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClONCO

CAS RN 5180-79-0

IUPAC Name: 3-isocyanatobenzoyl chloride
Synonyme: 3-isocyanatobenzoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 181.58
Summenformel: C8H4ClNO2
InChi Key: WBLVOWAHPPPNLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern