missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Piperidinyloxy)benzonitrilhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15429195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429195 1 g 1 Gramm
15439195 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15429195 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51143.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 950649-07-7
Summenformel C12H15ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 238.715
MDL-Nummer MFCD11977714
InChI-Schlüssel YRNQJNMHJHPFRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-piperidinyloxy benzonitrile hydrochloride, 3-4-piperidinyloxy benzonitrile hcl, 3-4-piperidinyloxy-benzonitrile hcl, 4-3-cyanophenyloxy piperidine hydrochloride, 3-piperidin-4-yloxy-benzonitrile hydrochloride, 3-piperidin-4-yloxy benzonitrile hydrochloride, 3-piperidin-4-yl oxy benzonitrile-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53433745
IUPAC-Name 3-Piperidin-4-yloxybenzonitril;Hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1OC2=CC=CC(=C2)C#N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile hydrochloride
Menge 1 g
Formelmasse 238.7
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.