accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHONHCl

CAS RN 950649-07-7

IUPAC Name: 3-(piperidin-4-yloxy)benzonitrile hydrochloride
Synonyme: 3-(piperidin-4-yloxy)benzonitrile hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 238.72
Summenformel: C12H15ClN2O
InChi Key: YRNQJNMHJHPFRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.N#CC1=CC(OC2CCNCC2)=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)