Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobenzidin-Tetrahydrochloridhydrat , 97 %, Wassergehalt bis zu 10 %
37.80 CHF - 251.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10532364
|
Thermo Scientific Chemicals
112090010 |
1 g | Glasflasche |
37.80 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10283990
|
Thermo Scientific Chemicals
112090050 |
5 g | Glasflasche |
75.40 CHF
5 Gramm |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10010810
|
Thermo Scientific Chemicals
112090250 |
25 g | Glasflasche |
251.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||