Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobenzidin-Tetrahydrochloridhydrat , 97 %, Wassergehalt bis zu 10 %
Artikelnummer. 10532364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10532364 1 g Glasflasche 1 Gramm
10283990 5 g Glasflasche 5 Gramm
10010810 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10532364 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 112090010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 868272-85-9 | C12H18Cl4N4 | 360.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
CAS 868272-85-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Braunviolett nach Grau
Verlust bei Trocknung 10% max. (120°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H18Cl4N4
Strukturformel 4HCl·xH2O
MDL-Nummer MFCD08273058
Menge 1 g
Beilstein 13, 340
Synonym 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
InChI-Schlüssel KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
IUPAC-Name [1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 360.10
PubChem CID 23191111
Formelmasse 360.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver