Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben der Klasse A mit geflanschtem Rand
Artikelnummer. 11818361 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Fehlergrenze:
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11818361
Marke: BRAND™ 37048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt DIN EN ISO1042-Normen. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben der Klasse A mit Flanschrand verhindern Abrutschen bei der Aufhängung mithilfe einer Klammer. Chargennummer und Einzelzertifikat enthalten. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
  • Aus Borosilikatglas
  • Der Rollrand verhindert Abrutschen bei der Aufhängung mithilfe einer Klammer.
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Chargennummer und Einzelzertifikat enthalten.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042, DakkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ±0.06 ml
Anzahl pro Karton 2 Stück
Toleranz ±0.06 ml
Klasse A