Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben der Klasse A mit geflanschtem Rand
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Fehlergrenze:
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Der Rollrand verhindert Abrutschen bei der Aufhängung mithilfe einer Klammer.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Chargennummer und Einzelzertifikat enthalten.
- DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042, DakkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich. |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.04 ml |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Toleranz | ± 0,04 ml |
| Mouth Style | Weit |
| Klasse | A |