missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(3-Aminobenzyl)phenylamine, TRC

Artikelnummer. 30005870
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005870 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005870 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA10082050MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 19471-12-6
Summenformel C13H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.27
IUPAC-Name 3-[(3-aminophenyl)methyl]aniline
SMILES Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(3-Aminobenzyl)phenylamine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-3-10(8-12)7-11-4-2-6-13(15)9-11/h1-6,8-9H,7,14-15H2
Formelmasse 198.1157
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.