CAS RN 19471-12-6
CAS RN 19471-12-6
IUPAC Name:
3-[(3-aminophenyl)methyl]aniline
Synonyme:
3-[(3-aminophenyl)methyl]aniline
Molekulargewicht (g/mol):
198.27
Summenformel:
C13H14N2
InChi Key:
CKOFBUUFHALZGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC(CC2=CC(N)=CC=C2)=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-(3-Aminobenzyl)phenylamine, TRC
CAS: 19471-12-6 Summenformel: C13H14N2 Molekulargewicht (g/mol): 198.27 IUPAC-Name: 3-[(3-aminophenyl)methyl]aniline SMILES: Nc1cccc(Cc2cccc(N)c2)c1