Learn More
28-Elementelösung, 0.1 % C6H4O6 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
502.00 CHF - 840.00 CHF
Spezifikation
Lösung enthält Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, Zn für ICP10 mg/l je 5 % HNO3, 0.1 % C6H4O6-Matrix
Konzentration 10 mg/l
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12986163
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
ME/1001/05
100 ml
502.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12996163
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
ME/1001/08
500 ml
840.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Spezifikation
Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, Zn für ICP10 mg/l je 5 % HNO3, 0.1 % C6H4O6-Matrix
10 mg/l
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
28-Elementelösung, 0.1 % C6H4O6 Matrix, Fisher Chemical™