Learn More
28-Elementelösung, 0.1 % C6H4O6 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Lösung enthält | Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, Zn für ICP10 mg/l je 5 % HNO3, 0.1 % C6H4O6-Matrix |
Konzentration | 10 mg/l |
Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Multi-element Standard Solution for ICP. 28 Components in HNO3 5% ,C4H6O6 0.1% (ME/1001/)
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
28-Elementelösung, 0.1 % C6H4O6 Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur