Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Fläschchenkit mit Bördelkappe, Kopfraum, Klarglas, Aluminiumkappe, Silikon/PTFE-Septum, vorgecrimpt
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™
93.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.68000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16318387
  • 98.40 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND20
  • Glas
  • Durchsichtig
  • 10 ml
  • Bördelverschluss
  • Mittelloch
  • Aluminium
  • Silikon/PTFE
  • 3,0mm
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
Glatt
Durchsichtig
Glas
100
Bördelverschluss
Nein
Silikon/PTFE
20 mm
12,2 ml
Aluminium
54,5 mm