Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Fläschchenkit mit Bördelkappe, Kopfraum, Klarglas, Aluminiumkappe, Silikon/PTFE-Septum, vorgecrimpt
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
98.40 CHF - 770.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | 100 |
Verschlusstyp | Bördelverschluss |
Marking Spot | Nein |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16318387
|
Fisherbrand™
|
12,2 ml |
98.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12694657
|
Fisherbrand™
|
20 mL |
770.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- ND20
- Glas
- Durchsichtig
- 10 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Silikon/PTFE
- 3,0mm
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig | |
100 | |
Nein |
Glas | |
Bördelverschluss |