Learn More
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flaschen für Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flasche zur Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge und im Ausschwingrotor mit 6 x 2000 ml oder 8 x 2000 ml.
351.75 CHF - 758.78 CHF
Produktcode | Marke | Sterilität | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16650842
|
Thermo Scientific™
75003872 |
Unsteril | Polypropylen |
351.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17130579
|
Thermo Scientific™
75003871 |
Sterilisiert durch Beta-Bestrahlung gemäß ISO 11137-1 und ISO 11137-2 (nicht steril) | Polypropylen |
582.90 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15530194
|
Thermo Scientific™
75003870 |
Unsteril | PPCO mit blauer PP-Basis |
758.78 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 2000-ml-Flasche ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten von bis zu 16 Litern ermöglicht. Entwickelt zur Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge und im Ausschwingrotor mit 6 x 2000 ml oder 8 x 2000 ml.
Die Thermo Scientific™ 2000-ml-Flaschen sind die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten. Entwickelt für die Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge.Spezifikation
2000 mL | |
Weiß |