Learn More
Thermo Scientific™ 2000-ml-Flaschen für Sorvall BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Die Thermo Scientific™ 2000-ml-Flasche ist die ideale Lösung für die Trennung hochvolumiger Zellernten, da sie in einem einzigen Durchlauf die Verarbeitung von Zellernten von bis zu 16 Litern ermöglicht. Entwickelt zur Verwendung in der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS16 Bioprocessing Zentrifuge und im Ausschwingrotor mit 6 x 2000 ml oder 8 x 2000 ml.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ernte von Bakterien, Hefe und Säugetierzellen |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 188 |
| Menge | 2 Stk./Set |
| Sterilität | Sterilisiert durch Beta-Bestrahlung gemäß ISO 11137-1 und ISO 11137-2 (nicht steril) |
| Transparenz | Durchscheinend |
| Breite (metrisch) | 99 |
| Zertifizierung/Konformität | Keine Übertragung von TSE/BSE |
| Mehr anzeigen |