Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ Festwinkelrotoren
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ Festwinkelrotoren sind.
Brand: Ohaus™ 30314897
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Description
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner bzw. größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
- R-A4x85/12MI
- R-A6x85/13MI
- R-A6x85/14MI
Specifications
FA | |
17 mm | |
Adapter, 1 x 15 ml T 17,5 mm FA, 2/Packung | |
2 |
1x 15 ml (17 mm d, FA) | |
R-A4x85/12MI, R-A6x85/13MI, R-A6x85/14MI Rotoren | |
1 |