Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ Festwinkelrotoren
Artikelnummer. p-7158847 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 16 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA)
1x 15 ml (17 mm d, FA)
1x 15 ml (17 mm d, RB)
2 x 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15896722
Marke: Ohaus™ 30314893
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ Festwinkelrotoren sind.
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner bzw. größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
    • R-A4x85/12MI
    • R-A6x85/13MI
    • R-A6x85/14MI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ RB
Fassungsvermögen 1x 15 ml (17 mm d, RB)
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Frontier Festwinkelrotoren
Beschreibung Adapter, 1 x 15 ml T 17,5 mm RB, 2/Packung
Anzahl Plätze 1
Anzahl pro Packung 2